Magnesium ≥99%, Drehspäne
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
L08120.22EA 22.9 EUR
L08120.22 L08120.36 L08120.0E
Magnesium ≥99%, Drehspäne
Magnesium
Purity: 99+% CAS No.: 7439-95-4 Odour: Odourless UN No.: 1869 MDL No.: MFCD00085308
Formel: Mg
Siedepunkt: 1091 °C
Schmelzpunkt: 650 °C
Dichte: 1,738
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III