Magnesium, Drehspäne für die Grignard-Reaktion, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
8.05817.0250EA 46.6 EUR
8.05817.0250 8.05817.1000 8.05817.9050 8.05817.9020
Magnesium, Drehspäne für die Grignard-Reaktion, zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formel: Mg
Molecular Weight: 24,3 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (slow decomposition)
Melting Point 651 °C
Molar Mass 24.31 g/mol
Boiling Point 1107 °C
Flash Point 500 °C
Density 1.75 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 450 °C
Hazard Class 4.1
Hazard Class Description Flammable solid