Magnesium ≥99,5% purum, Drehspäne für die Grignard-Reaktion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
63035-1KG-F 63035-250G-F
SIAL63035-1KG-FEA 123 EUR
SIAL63035-1KG-F SIAL63035-250G-F
Magnesium ≥99,5% purum, Drehspäne für die Grignard-Reaktion, Sigma-Aldrich®
Magnesium
Formel: Mg
Molecular Weight: 24.3 g/mol
Siedepunkt: 1107
Schmelzpunkt: 651
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085308
CAS-Nummer: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
Merck Index: 13,05675