Strontium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
343730-10G 343730-50G
SIAL343730-10GEA 139 EUR
SIAL343730-10G SIAL343730-50G
Strontium, Sigma-Aldrich®
Strontium
Formel: Sr
Molecular Weight: 87,62 g/mol
Siedepunkt: 1151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 570…660 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (770 °C)
MDL: MFCD00134060
CAS-Nummer: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 1393
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994