Strontium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
441899-25G
441899-5G
SIAL441899-25GEA
4010
EUR
SIAL441899-25G
SIAL441899-5G
Strontium, Sigma-Aldrich®
Strontium
Formel:
Sr Molecular Weight: 87,62 g/mol Siedepunkt: 1151 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 570…660 °C Dichte: 2,38 g/cm³ (770 °C) |
MDL:
MFCD00134060 CAS-Nummer: 7440-24-6 EINECS: 231-133-4 UN: 1393 ADR: 4.3,II Merck Index: 12,08994 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...