Strontium, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

460346-25G 460346-5G
SIAL460346-25GEA 2950 EUR
SIAL460346-25G SIAL460346-5G
Strontium, Sigma-Aldrich®
Strontium
Formel: Sr
Molecular Weight: 87,62 g/mol
Siedepunkt: 1151 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 570…660 °C
Dichte: 2,38 g/cm³ (770 °C)
MDL: MFCD00134060
CAS-Nummer: 7440-24-6
EINECS: 231-133-4
UN: 1393
ADR: 4.3,II
Merck Index: 12,08994

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR