Aluminium ≥99,9% (Metall-Basis), unregelmäßige Granalien ≤ 15 mm
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
00632.36 00632.A3
00632.36EA 64.7 EUR
00632.36 00632.A3
Aluminium ≥99,9% (Metall-Basis), unregelmäßige Granalien ≤ 15 mm
Aluminium
Purity: 99.9% CAS No.: 7429-90-5 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321