Aluminium ≥99,45% (Metall-Basis), Folie 30x30 cm (12x12 in), Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Aluminum
10558.KJ
10558.KM
10558.KN
10558.KJEA
84.1
EUR
10558.KJ
10558.KM
10558.KN
Aluminium ≥99,45% (Metall-Basis), Folie 30x30 cm (12x12 in), Dicke 0.025 mm (0.001 in)
Aluminium
Purity: 99.45%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈6.17g/30x30cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molecular Weight: 26,98 g/mol Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 660 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |