Aluminium 99+% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11064.G6 11064.H2 11064.H7
11064.G6EA 37.6 EUR
11064.G6 11064.H2 11064.H7
Aluminium 99+% (Metall-Basis), Drahtform, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99+% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321