Aluminium ≥99,9965% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 6 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Aluminum
11478.BT 11478.QY
11478.BTEA 154 EUR
11478.BT 11478.QY
Aluminium ≥99,9965% (Metall-Basis), Stäbe, Puratronic®, Ø 6 mm (0.2 in)
Aluminium
Purity: 99.9965% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.76g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321