Aluminium ≥99% (Metall-Basis), Folie [Si & Fe (kombiniert) ∼ 1%], geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14196.CJ 14196.RW 14196.RX
14196.CJEA 99.3 EUR
14196.CJ 14196.RW 14196.RX
Aluminium ≥99% (Metall-Basis), Folie [Si & Fe (kombiniert) ∼ 1%], geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Aluminium
Purity: 99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈102.8g/30x50cm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321