Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
14445.G9 14445.H4
14445.G9EA 196 EUR
14445.G9 14445.H4
Aluminium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Aluminium
Purity: 99.999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.13g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321