Aluminium, Perlen ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Aluminum
36293.22
36293.36
36293.22EA
59.2
EUR
36293.22
36293.36
Aluminium, Perlen ACS 8-12 mm (0.31-0.47 in)
Aluminium
CAS No.: 7429-90-5
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molecular Weight: 26,98 g/mol Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 660 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |