Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Aluminum
40760.GH
40760.HP
40760.GHEA
90.4
EUR
40760.GH
40760.HP
Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Folie, Dicke 0.1 mm (0.004 in)
Aluminium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈2.7g/100x100mm, Temper: as rolled
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molecular Weight: 26,98 g/mol Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 660 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |