Aluminium ≥99,0% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 8.0 µm (0.0003 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Aluminum
41358.FI
41358.GH
41358.FIEA
83.1
EUR
41358.FI
41358.GH
Aluminium ≥99,0% (Metall-Basis), dünne Folie, Dicke 8.0 µm (0.0003 in)
Aluminium
Purity: 99.0%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈0.054g/50x50mm, not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molecular Weight: 26,98 g/mol Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 660 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |