Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Aluminum
43424.GH
43424.HP
43424.FI
43424.GHEA
156
EUR
43424.GH
43424.HP
43424.FI
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, geglüht, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Aluminium
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈1.7g/50x50mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 660 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |