Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Aluminum
43428.G1
43428.G9
43428.G5
43428.G1EA
82.8
EUR
43428.G1
43428.G9
43428.G5
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Aluminium
Purity: 99.9995%
CAS No.: 7429-90-5
Physical Form: ≈8.4g/m, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134029
Formel:
Al Molecular Weight: 26,98 g/mol Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 660 °C Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134029 CAS-Nummer: 7429-90-5 EINECS: 231-072-3 Merck Index: 13,00321 |