Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, geglüht, Dicke 0.2 mm (0.008 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43777.GH 43777.HP
43777.GHEA 137 EUR
43777.GH 43777.HP
Aluminium ≥99,9995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, geglüht, Dicke 0.2 mm (0.008 in)
Aluminium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈5.4g/100x100mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321