Aluminium ≥99,9999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44334.G5 44334.G9
44334.G5EA 197 EUR
44334.G5 44334.G9
Aluminium ≥99,9999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, geglüht, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Aluminium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈2.1g/m, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321