Aluminium ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.5 mm (0.06 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
44492.FI 44492.GH 44492.HP
44492.FIEA 63.9 EUR
44492.FI 44492.GH 44492.HP
Aluminium ≥99,998% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 1.5 mm (0.06 in)
Aluminium
Purity: 99.998% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈10.125g/50x50mm, Temper: as rolled Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321