Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Kugel, flache/sphärische Form ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45001.36 45001.A1
45001.36EA 100 EUR
45001.36 45001.A1
Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Kugel, flache/sphärische Form ∼ 9.5 mm (0.375 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Molecular Formula: Al Physical Form: Spheroid shape pellet 3/8" +/-1/4" Odour: Odourless
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321