Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.38 mm (0.015 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
45100.H2 45100.G6
45100.H2EA 137 EUR
45100.H2 45100.G6
Aluminium ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 0.38 mm (0.015 in)
Aluminium
Purity: 99.99% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: ≈0.31g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321