Aluminium analytisches Reagens, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme: Aluminum
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.01057.0250 1.01057.1000
1.01057.0250EA 376 EUR
1.01057.0250 1.01057.1000
Aluminium analytisches Reagens, Supelco®
Aluminium
Formel: Al
Molecular Weight: 26,98 g/mol
Siedepunkt: 2327 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 660 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
Merck Index: 13,00321
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (reaction)
Melting Point 660 °C
Molar Mass 26.98 g/mol
Boiling Point 2467 °C
Density 2.70 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 400 °C