Aluminium ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
11067.14 11067.30 11067.A1 11067.A7
11067.14EA 46.2 EUR
11067.14 11067.30 11067.A1 11067.A7
Aluminium ≥99,5% (Metall-Basis), Pulver -325 mesh
Aluminium
Purity: 99.5% CAS No.: 7429-90-5 Physical Form: APS 7-15 micron Sensitivity: Moisture Sensitive Odour: Odourless UN No.: 1396 MDL No.: MFCD00134029
Formel: Al
Siedepunkt: 2057 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 659,7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134029
CAS-Nummer: 7429-90-5
EINECS: 231-072-3
UN: 1396
ADR: 4.3,II