Gallium 99.9999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
193070010 193070050 193070250
ACRO193070010EA 29.3 EUR
ACRO193070010 ACRO193070050 ACRO193070250
Gallium 99.9999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden)
Gallium
Formel: Ga
Molecular Weight: 69.72 g/mol
Siedepunkt: 2400 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 29.7 °C
Dichte: 5.9 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134045
CAS-Nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Silver white to silver grey Metallic solid or liquid
Total trace metal impurities ≤1 ppm