Gallium ≥99,999% (Metall-Basis), Barren

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

10187.14EA 302 EUR
10187.14 10187.36 10187.18 10187.30
Gallium ≥99,999% (Metall-Basis), Barren
Gallium
Formel: Ga
Molecular Weight: 69,72 g/mol
Siedepunkt: 2403 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 29 °C
Dichte: 5,904 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00134045
CAS-Nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8,III
Merck Index: 12,04364

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR