Gallium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
263273-10G 263273-50G
SIAL263273-10GEA 90.4 EUR
SIAL263273-10G SIAL263273-50G
Gallium, Sigma-Aldrich®
Gallium
Formel: Ga
Molecular Weight: 69.72 g/mol
Siedepunkt: 2403
Schmelzpunkt: 29
Dichte: 5.904 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134045
CAS-Nummer: 7440-55-3
EINECS: 231-163-8
UN: 2803
ADR: 8 III
Merck Index: 12,04364