Indium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Scientific
00155.G2
00155.0K
00155.G2EA
245
EUR
00155.G2
00155.0K
Indium ≥99,999% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Indium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈1.43g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formel:
In Molecular Weight: 114,82 g/mol Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 156 °C Dichte: 7,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134048 CAS-Nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |