Indium ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10614.09 10614.18
10614.09EA 142 EUR
10614.09 10614.18
Indium ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® ≤ 5 mm (0.2 in)
Indium
Purity: 99.9999+% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molecular Weight: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 156
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971