Indium ≥99,9995% (Metall-Basis), polykristalliner Barren, Puratronic®
Lieferant: Thermo Scientific
10616.18 10616.90
10616.18EA 412 EUR
10616.18 10616.90
Indium ≥99,9995% (Metall-Basis), polykristalliner Barren, Puratronic®
Indium
Purity: 99.9995% CAS No.: 7440-74-6 Formula Weight: 114.818 Density: 7.310 Odour: Odourless Melting Point: 156.6 deg C Boiling Point: 2072 deg C MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molecular Weight: 114,82 g/mol
Siedepunkt: 2072 °C
Schmelzpunkt: 156,6 °C
Dichte: 7,310
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971