Indium ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11359.KN 11359.KM
11359.KNEA 990 EUR
11359.KN 11359.KM
Indium ≥99,9999% (Metall-Basis), Perlen, Puratronic® 4-8 mm (0.2-0.3 in)
Indium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-74-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molecular Weight: 114,82 g/mol
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156 °C
Dichte: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971