Indium ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11384.FF 11384.FI 11384.FY 11384.GK
11384.FFEA 109 EUR
11384.FF 11384.FI 11384.FY 11384.GK
Indium ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.5 mm (0.02 in)
Indium
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈2.3g/25x25mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molecular Weight: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 156
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971