Indium ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Scientific
11385.FI 11385.GH
11385.FIEA 163 EUR
11385.FI 11385.GH
Indium ≥99,9975% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Indium
Purity: 99.9975% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈4.6g/50x50mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molecular Weight: 114,82 g/mol
Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 156 °C
Dichte: 7,3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971