Indium ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11461.BU
11461.G1
11461.G5
11461.BUEA
118
EUR
11461.BU
11461.G1
11461.G5
Indium ≥99,998% (Metall-Basis), Drahtform, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Indium
Purity: 99.998+%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈22.95g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formel:
In Siedepunkt: 2000 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 156 °C Dichte: 7,3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134048 CAS-Nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |