Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
38517.G1 38517.G5
38517.G1EA 199 EUR
38517.G1 38517.G5
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 1.5 mm (0.06 in)
Indium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-74-6 Physical Form: ≈12.9g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00134048
Formel: In
Molecular Weight: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 156
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971