Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
43265.G1
43265.G5
43265.BU
43265.G1EA
240
EUR
43265.G1
43265.G5
43265.BU
Indium ≥99,99% (Metall-Basis), Drahtform, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Indium
Purity: 99.99%
CAS No.: 7440-74-6
Physical Form: ≈22.95g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00134048
Formel:
In Molecular Weight: 114.82 g/mol Siedepunkt: 2000 Schmelzpunkt: 156 Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134048 CAS-Nummer: 7440-74-6 EINECS: 231-180-0 Merck Index: 13,04971 |