Indium, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
264075-28G 264075-5.6G
SIAL264075-28GEA 695 EUR
SIAL264075-28G SIAL264075-5.6G
Indium, Sigma-Aldrich®
Indium
Formel: In
Molecular Weight: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 156
Dichte: 7.3 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
Merck Index: 13,04971