Indium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
264032-25G 264032-5G
SIAL264032-25GEA 340 EUR
SIAL264032-25G SIAL264032-5G
Indium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Indium
Formel: In
Molecular Weight: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 156
Dichte: 7.31 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,04971