Indium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
277959-10G 277959-50G
SIAL277959-10GEA 224 EUR
SIAL277959-10G SIAL277959-50G
Indium, Pulver, Sigma-Aldrich®
Indium
Formel: In
Molecular Weight: 114.82 g/mol
Siedepunkt: 2000
Schmelzpunkt: 156
Dichte: 7.31 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00134048
CAS-Nummer: 7440-74-6
EINECS: 231-180-0
UN: 3089
ADR: 4.1 III
Merck Index: 13,04971