Germanium 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
193110100 193110500
ACRO193110100EA 193 EUR
ACRO193110100 ACRO193110500
Germanium 99.999% (bezogen auf die Metalle der seltenen Erden), Pulver
Germanium
Formel: Ge
Siedepunkt: 2830 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 937 °C
Dichte: 5,35 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085310
CAS-Nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck Index: 12,04415
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Grey to black Glistening crystalline powder
Total trace metal impurities ≤0.001 %