Germanium ≥99,9999% (Metall-Basis), Stücke ≤ 2 cm (0.8 in)
Lieferant: Thermo Scientific
00123.09 00123.18
00123.09EA 183 EUR
00123.09 00123.18
Germanium ≥99,9999% (Metall-Basis), Stücke ≤ 2 cm (0.8 in)
Germanium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-56-4 Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formel: Ge
Molecular Weight: 72,61 g/mol
Siedepunkt: 2830 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 937,2 °C
Dichte: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085310
CAS-Nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415