Germanium ≥99,999% (Metall-Basis), Stücke 3-9 mm (0.1-0.4 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10191.09 10191.18
10191.09EA 209 EUR
10191.09 10191.18
Germanium ≥99,999% (Metall-Basis), Stücke 3-9 mm (0.1-0.4 in)
Germanium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formel: Ge
Siedepunkt: 2830 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 937,2 °C
Dichte: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085310
CAS-Nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415