Germanium ≥99,9999% (Metall-Basis) (N type ≥ 95%), Barren, zonengereinigt 95% N type minimum
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
10192.79 10192.TK
10192.79EA 1264 EUR
10192.79 10192.TK
Germanium ≥99,9999% (Metall-Basis) (N type ≥ 95%), Barren, zonengereinigt 95% N type minimum
Germanium
Purity: 99.9999% CAS No.: 7440-56-4 Physical Form: Electrical Resistivity: 40 ohm-cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formel: Ge
Siedepunkt: 2830 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 937,2 °C
Dichte: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085310
CAS-Nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415