Germanium ≥99,9999% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic® ≤ 2 cm (0.8 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11144.06
11144.14
11144.22
11144.06EA
129
EUR
11144.06
11144.14
11144.22
Germanium ≥99,9999% (Metall-Basis), Stücke, Puratronic® ≤ 2 cm (0.8 in)
Germanium
Purity: 99.9999+%
CAS No.: 7440-56-4
Physical Form: Electrical Resistivity:
Formel:
Ge Siedepunkt: 2830 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 937,2 °C Dichte: 5,323 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085310 CAS-Nummer: 7440-56-4 EINECS: 231-164-3 Merck Index: 12,04415 |