Germanium ≥99,999% (Metall-Basis), Stücke ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Lieferant: Thermo Scientific
43986.09 43986.18
43986.09EA 208 EUR
43986.09 43986.18
Germanium ≥99,999% (Metall-Basis), Stücke ≤ 3.2 mm (0.125 in)
Germanium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-56-4 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00085310
Formel: Ge
Molecular Weight: 72,61 g/mol
Siedepunkt: 2830 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 937,2 °C
Dichte: 5,323 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00085310
CAS-Nummer: 7440-56-4
EINECS: 231-164-3
Merck Index: 12,04415