Kohlenstoff ≥99%, Filz, Dicke 1.27 cm (0.5 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Charcoal
42107.RF 42107.RR
42107.RFEA 128 EUR
42107.RF 42107.RR
Kohlenstoff ≥99%, Filz, Dicke 1.27 cm (0.5 in)
Carbon
Purity: 99.0% Physical Form: ≈9.86g/10x10cm MDL No.: MFCD00133992
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Siedepunkt: ∼4000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3727 °C
Dichte: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818