Kohlenstoff ≥99%, Filz, Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Charcoal
43200.RF 43200.RR
43200.RFEA 90.8 EUR
43200.RF 43200.RR
Kohlenstoff ≥99%, Filz, Dicke 6.35 mm (0.250 in)
Carbon
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Siedepunkt: ∼4000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 3727 °C
Dichte: 3,65 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-955-3
Merck Index: 13,01818