Aktivkohle, DARCO® 4-12 mesh, bleichend
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
403990030 403995000 403990100
ACRO403990030EA 485 EUR
ACRO403990030 ACRO403995000 ACRO403990100
Aktivkohle, DARCO® 4-12 mesh, bleichend
Aktivkohle
Formel: C
Molecular Weight: 12.01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Granules and/or chunks
Loss on drying ≤12 %
Particle size ≤0.4 % (dust)
pH 3.5 to 6