Aktivkohle, NORIT® SA 2, bleichend
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
404035000 404030025
ACRO404035000EA 52.5 EUR
ACRO404035000 ACRO404030025
Aktivkohle, NORIT® SA 2, bleichend
Aktivkohle
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤10 %
Molasses number ≤390
GC ≥95 %