Aktivkohle, NORIT® CN 1 für die Entfärbung
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
404045000 404042500
ACRO404045000EA 53.8 EUR
ACRO404045000 ACRO404042500
Aktivkohle, NORIT® CN 1 für die Entfärbung
Aktivkohle
Formel: C
Molecular Weight: 12,01 g/mol
Schmelzpunkt: 3652 °C
Dichte: 2 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00133992
CAS-Nummer: 7440-44-0
EINECS: 231-153-3
UN: 1362
ADR: 4.2,III
REACH: 01-2119488894-16
Merck Index: 13,01818
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Black Powder
Loss on drying ≤15 %
Methylene blue adsorption ≥25.0 g/100 g
pH 5.5 to 8
Phosphate (PO4) ≤3.5 % (by acid extraction)
Calcium (Ca) ≤200 ppm (by acid extraction)
Iron (Fe) ≤150 ppm (by acid extraction)